SML2908
A71915 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Arg6, β-cyclohexyl-Ala8, D-Tic16, Arg17, Cys18)-Atrial Natriuretic Factor (6-18) amide (Cys7→Cys18 disulfide), TFA salt, A 71915, A-71915, Arg-Cys-β-cyclohexyl-Ala-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-D-Tic-Arg-Cys-NH2 (Cys2→Cys13 disulfide), TFA salt, RC-(Cha)-GGRIDRI-(D-Tic)-RC-NH2 (Cys2→Cys13 disulfide, TFA salt, [Arg6, Cha8]ANP-(6-15)-D-Tic-Arg-Cys-NH2 (Cys7→Cys18 disulfide), TFA salt
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)