SML2825
I-BET469
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(1-(1,3-Dimethoxypropan-2-yl)-5-morpholino-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one, 5-[1-[2-Methoxy-1-(methoxymethyl)ethyl]-5-(4-morpholinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1,3-dimethyl-2(1H)-pyridinone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3