T6330
THI
Sinonimo/i:
2-ATHBI, 2-Acetyl-4-tetrahydroxybutyl Imidazole; 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1nc(c[nH]1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3