SML2737
AER-271
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)-4-chlorophenyl dihydrogen phosphate, AER-270 phosphate, AER-270 precursor, AER-270 prodrug, IMD-0354 phosphate, IMD-0354 precursor, IMD-0354 prodrug, N-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-5-chloro-2-(phosphonooxy)benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O[P](=O)(O)O
InChI
WSHXPHFIHYXZKC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)