SML2731
alpha-NETA
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-NETA, 2-(alpha-Naphthoyl)ethyltrimethylammonium iodide, N,N,N-Trimethyl-γ-oxo-1-naphthalenepropanaminium iodide, N,N,N-Trimethyl-3-(naphthalen-1-yl)-3-oxopropan-1-aminium iodide, a-NETA
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)CC[N+](C)(C)C.[I-]
InChI
1S/C16H20NO.HI/c1-17(2,3)12-11-16(18)15-10-6-8-13-7-4-5-9-14(13)15;/h4-10H,11-12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)