SML2675
CuET
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Copper bis(N,N-diethyldithiocarbamate), Cupric diethyldithiocarbamate, Merkupral, NSC 177697, bis(N,N-Diethyldithiocarbamato)copper(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
dark green to black
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)C(S[Cu]SC(N(CC)CC)=S)=S
InChI
1S/2C5H11NS2.Cu/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
OBBCYCYCTJQCCK-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)