SML2650
T3-CLK
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl)-N-(6-(pyridin-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzamide, 4-[1,1-Dimethyl-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-N-[6-(4-pyridinyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzamide, T3
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[n]21c(nc(c2)NC(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)N5CCN(CC5)C)ccc(c1)c3ccncc3
InChI
1S/C28H30N6O2/c1-28(2,27(36)33-16-14-32(3)15-17-33)23-7-4-21(5-8-23)26(35)31-24-19-34-18-22(6-9-25(34)30-24)20-10-12-29-13-11-20/h4-13,18-19H,14-17H2,1-3H3,(H,31,35)
IEFFSHLHNYVSEF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)