Documenti fondamentali
SML2649
Sigma-Aldrich
T3-CLK-N
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(6-(3,5-Di-tert-butylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-4-(2-methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl)benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H47N5O2
Peso molecolare:
593.80
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
T3-CLK-N (T3N) is a negative control for CDC-like kinase (CLK) inhibitor T3-CLK.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Tyler Funnell et al.
Nature communications, 8(1), 7-7 (2017-02-25)
CDC-like kinase phosphorylation of serine/arginine-rich proteins is central to RNA splicing reactions. Yet, the genomic network of CDC-like kinase-dependent RNA processing events remains poorly defined. Here, we explore the connectivity of genomic CDC-like kinase splicing functions by applying graduated, short-exposure