SML2646
CX614
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,3,6a,7,8,9-Hexahydro-11H-1,4-dioxino[2,3-g]pyrrolo[2,1-b][1,3]benzoxazin-11-one, 2H,3H,6aH-Pyrrolidino[2",1"-3′,2′]1,3-oxazino[6′,5′-5,4]benzo[e]1,4-dioxan-10-one, BDP 37, BDP-37, CX 614, CX-614, LiD 37
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21C(Oc3c(cc4c(c3)OCCO4)C2=O)CCC1
InChI
1S/C13H13NO4/c15-13-8-6-10-11(17-5-4-16-10)7-9(8)18-12-2-1-3-14(12)13/h6-7,12H,1-5H2
RQEPVMAYUINZRE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)