SML2524
Fexinidazole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-methyl-2-[[4-(methylthio)phenoxy]methyl]-5-nitro-1H-imidazole, HOE 239
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light yellow to dark brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1C(COC2=CC=C(SC)C=C2)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3
MIWWSGDADVMLTG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)