Documenti fondamentali
SML2187
Sigma-Aldrich
RL5a
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N2-[2-(2-Furanyl)-4-quinolinyl]-N1,N1-dimethyl-1,2-ethanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCNc1c2c(nc(c1)c3[o]ccc3)cccc2)(C)C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-20(2)10-9-18-15-12-16(17-8-5-11-21-17)19-14-7-4-3-6-13(14)15/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)
CRGKLHXVNVZAPA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
RL5a is a potent inhibitor of the replication licensing system in human cells. RL5a blocks the binding of the origin recognition complex (ORC) to origin DNA, which is required interaction for licensing. RL5a appears to act as noncompetitive inhibitor of ORC with respect to ATP.
potent inhibitor of the replication licensing system.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nicola J Gardner et al.
Cell chemical biology, 24(8), 981-992 (2017-08-07)
In late mitosis and G