PHR3208
Monobenzone
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
4-(Benzyloxy)phenol, 4-(Phenylmethoxy)phenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1445506
Famiglia di API
monobenzone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
119-120 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)