SML2094
BIBO 3304 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BIBO3304, N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-a-phenyl-benzeneacetamide trifluoroacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C29H35N7O3/c30-28(31)33-17-7-12-24(26(37)34-18-20-13-15-21(16-14-20)19-35-29(32)39)36-27(38)25(22-8-3-1-4-9-22)23-10-5-2-6-11-23/h1-6,8-11,13-16,24-25H,7,12,17-19H2,(H,34,37)(H,36,38)(H4,30,31,33)(H3,32,35,39)/t24-/m1/s1
TVMJSGGZULFVCZ-XMMPIXPASA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3