Documenti fondamentali
SML2088
Sigma-Aldrich
Procainamide hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, sodium channel blocker
Sinonimo/i:
Procainamide hydrochloride, 4-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)benzamide hydrochloride, 4-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethylamide, Amidoprocaine, Amisalin, Cardiorytmin, HC 5006, Novocaine amide hydrochloride, Novocamid hydrochloride, Procainamide monohydrochloride, Procamid, Procamide, Procan SR, Procapan, Procardyl, Pronestyl, Pronestyl hydrochloride, Spicain amide
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.79
Beilstein:
3729517
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Procainamide hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Punto di fusione
167-169 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H21N3O.ClH/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17);1H
ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Procainamide hydrochloride (PAH) is suitable to investigate its binding behavior with human serum albumin and bovine serum albumin by fluorescence quenching study to understand the pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanisms of PAH.
Azioni biochim/fisiol
Procainamide hydrochloride is a sodium channel blocker and Class IA anti-arrhythmic. It has also been shown to Inhibit DNA methyltransferase and modulate epigenetic regulation of gene expression.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)