Documenti fondamentali
97088
Supelco
2-Aminobenzamide
analytical standard
Sinonimo/i:
Anthranilamide, 2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Formula condensata:
2-(H2N)C6H4CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
508509
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>365.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 185 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)