SML2073
(R)-9bMS
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-5-Chloro-N-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-N′-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine mesylate, (R)-9b mesylate, 5-Chloro-N2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-N4-[[(2R)-tetrahydro-2-furanyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](CC1)([H])CCN1C(C=C2)=CC=C2NC3=NC(NC[C@@H]4OCCC4)=C(Cl)C=N3.CS(=O)([O-])=O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3