SML1856
8-Aminoguanine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,8-Diamino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one; 2,8-Diamino-hypoxanthine, NSC 23170
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(N=C(N)N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
WYDKPTZGVLTYPG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3