SML1778
SR0987
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxy-2-propanyl)phenyl)benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(O)(C(F)(F)F)c1ccc(cc1)NC(=O)c2c(cccc2)Cl
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)