Key Documents
SML1777
Sigma-Aldrich
Propacetamol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Acetamidophenyl (diethylamino)acetate hydrochloride, Proparacetamol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(NC1=CC=C(OC(CN(CC)CC)=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H
WGTYJNGARJPYKG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility. Propacetamol is an analgesic drug delivered by IV when oral application of NSAID is not appropriate or contradicted.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3