SML1743
ETaKG
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Oxo-pentanedioic acid 5-ethyl ester 1-(3-trifluoromethyl-benzyl) ester, 5-Ethyl 1-(3-(trifluoromethyl)benzyl) 2-oxopentanedioate
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil
Colore
colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CCC(OCC)=O)=O)OCC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C15H15F3O5/c1-2-22-13(20)7-6-12(19)14(21)23-9-10-4-3-5-11(8-10)15(16,17)18/h3-5,8H,2,6-7,9H2,1H3
OKDCLZOKKGLMIX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)