SML1701
BX430
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2,6-Dibromo-4-(1-methylethyl)phenyl]-N′-(3-pyridinyl)urea
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC(C(C)C)=CC(Br)=C1NC(NC2=CC=CN=C2)=O
InChI
1S/C15H15Br2N3O/c1-9(2)10-6-12(16)14(13(17)7-10)20-15(21)19-11-4-3-5-18-8-11/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,21)
JFNKIJKRXKPQCC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)