SML2817
BAY-1797
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-2-phenylacetamide, N-[3-(Aminosulfonyl)-4-(3-chlorophenoxy)phenyl]benzeneacetamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=CC(OC2=C(C=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)S(=O)(N)=O)=C1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3