SML1686
Neoseptin-3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αS)-α-[[4-Amino-3-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzoyl]amino]-benzenebutanoic acid 1,1-dimethylethyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 37 to 45°, c = 0.1 in chloroform
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=CC=C(C(N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1CCC3=CC=C(O)C=C3
Azioni biochim/fisiol
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)