SML1569
Acotiamide dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-[bis(1-Methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-Thiazolecarboxamide dihydrochloride, N-[2-[bis(1-Methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]thiazole-4-carboxamide dihydrochloride, YM-443 dihydrochloride, Z-338 dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)CCNC(C1=CSC(NC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2O)=O)=N1)=O.Cl[H]
InChI
1S/C21H30N4O5S/c1-12(2)25(13(3)4)8-7-22-20(28)15-11-31-21(23-15)24-19(27)14-9-17(29-5)18(30-6)10-16(14)26/h9-13,26H,7-8H2,1-6H3,(H,22,28)(H,23,24,27)
TWHZNAUBXFZMCA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)