SML1480
Alclometasone dipropionate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Alclometasone Dipropanoate, Sch 22219, (7α,11β,16α)-7-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 7α-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(propionate), Alclometasone 17,21-dipropionate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)C1)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@]3(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C)O
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
DJHCCTTVDRAMEH-DUUJBDRPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)