SML1433
AMD3465
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
AMD 3465, GENZ-644494, N-[[4-(1,4,8,11-Tetraazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-2-pyridinemethanamine hexahydrobromide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to light brown
Solubilità
H2O: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CNCc2ncccc2
InChI
1S/C24H38N6/c1-2-13-29-24(5-1)20-28-19-22-6-8-23(9-7-22)21-30-17-4-12-26-15-14-25-10-3-11-27-16-18-30/h1-2,5-9,13,25-28H,3-4,10-12,14-21H2
CWJJHESJXJQCJA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)