239820
AMD3100 octahydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid, CXCR4 antagonist, Calbiochem
Sinonimo/i:
CXCR4 Antagonist I, AMD3100, 1,1ʹ-(1,4-Phenylene bis(methylene))- bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, JM3100, 1,1ʹ-(1,4-Phenylenebis(methylene))-bis-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, 8HCl, JM3100
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CXCR4 Antagonist I, AMD3100, The CXCR4 Antagonist I, AMD3100, also referenced under CAS 155148-31-5, controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol. , 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
WGK 3