SML1224
Torin2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-(6-Amino-3-pyridinyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzo[h]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)[n]2c3c4c(ncc3cc[c]2=O)ccc(c4)c5cnc(cc5)N
InChI
1S/C24H15F3N4O/c25-24(26,27)17-2-1-3-18(11-17)31-22(32)9-6-16-13-29-20-7-4-14(10-19(20)23(16)31)15-5-8-21(28)30-12-15/h1-13H,(H2,28,30)
GUXXEUUYCAYESJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to examine its effect on LC3B-II levels in BORCS5- KO cells
- to determine its potent activity (IC50 less than 1 μM) against A2780-cis ovarian cancer cells
- in western blot analysis
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)