SML1187
Vacquinol-1 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Chlorophenyl)-α−2-piperidinyl-4-quinolinemethanol dihydrochloride, NSC13316
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)c2nc3c(c(c2)C(O)C4NCCCC4)cccc3
InChI
1S/C21H21ClN2O/c22-15-10-8-14(9-11-15)20-13-17(16-5-1-2-6-18(16)24-20)21(25)19-7-3-4-12-23-19/h1-2,5-6,8-11,13,19,21,23,25H,3-4,7,12H2
VKLJPGAHSLIQKH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)