SML1179
WWL113
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-[[[Methyl[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]amino]carbonyl]oxy]-[1,1′-Biphenyl]-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4′-((methyl(3-(pyridin-4-yl)benzyl)carbamoyl)oxy)-[1,1′-biphenyl]-4-carboxylate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(C(C=C1)=CC=C1C(C=C2)=CC=C2OC(N(C)CC3=CC(C4=CC=NC=C4)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C29H26N2O4/c1-3-34-28(32)25-9-7-22(8-10-25)23-11-13-27(14-12-23)35-29(33)31(2)20-21-5-4-6-26(19-21)24-15-17-30-18-16-24/h4-19H,3,20H2,1-2H3
AKIIPHDGVCFVCC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)