SML1137
ELN484228
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(4-Fluorophenyl)-benzenesulfonamide, N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
InChI
1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
AZORQGXJAXEIGC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3