Documenti fondamentali
638641
Sigma-Aldrich
2-Phenylpiperazine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
83-87 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C1CNC(CN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10/h1-5,10-12H,6-8H2
RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)