SML1081
Ezatiostat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
γ-Glu-S-BzCys-PhGly diethyl ester, (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-3-benzylsulfanyl-1-[[(1R)-2-ethoxy-2-oxo-1-phenylethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoate, TER 199, TER199, TLK199, Terrapin 199
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OCC)C(=O)N[C@H](c2ccccc2)C(=O)OCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H35N3O6S/c1-3-35-26(33)21(28)15-16-23(31)29-22(18-37-17-19-11-7-5-8-12-19)25(32)30-24(27(34)36-4-2)20-13-9-6-10-14-20/h5-14,21-22,24H,3-4,15-18,28H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,32)/t21-,22-,24+/m0/s1
GWEJFLVSOGNLSS-WPFOTENUSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- to study its effects on peroxiredoxin 6 (PRDX6) inhibition in neonatal rat testicular gonocytes
- for the incubation of bronchial epithelial cells in proteolysis assay
- to study its effects on the cystine-glutamate antiporter xCT (SLC7A11) expression in tumor cells
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)