Key Documents
SML1025
Sigma-Aldrich
Lorcainide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Lorcamide hydrochloride, N-(4-Chlorophenyl)-N-[1-(1-methylethyl)-4-piperidinyl]-benzeneacetamide hydrochloride, R15889 hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27ClN2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.38
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H27ClN2O.ClH/c1-17(2)24-14-12-21(13-15-24)25(20-10-8-19(23)9-11-20)22(26)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-11,17,21H,12-16H2,1-2H3;1H
FSFSWNBDCJVFGI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Lorcainide is a Class 1c antiarrhythmic agent that blocks open fast acting voltage-gated sodium channels (subtype Nav1.5). Data shows that Lorcainide is a potent, selective antagonists/inverse agonists of human and rat H3 histamine receptors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3