SML0630
JW55
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[[[[Tetrahydro-4-(4-methoxyphenyl)-2H-pyran-4-yl]methyl]amino]carbonyl]phenyl]-2-furancarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H26N2O5/c1-30-21-10-6-19(7-11-21)25(12-15-31-16-13-25)17-26-23(28)18-4-8-20(9-5-18)27-24(29)22-3-2-14-32-22/h2-11,14H,12-13,15-17H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29)
ZJZWZIXSGNFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3