SML0496
CORM-3
Sinonimo/i:
Carbon monoxide releasing molecule 3, Tricarbonylchloro(glycinato)ruthenium (II)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ru+2].[Cl-].NCC(=O)[O-].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/C2H5NO2.3CO.ClH.Ru/c3-1-2(4)5;3*1-2;;/h1,3H2,(H,4,5);;;;1H;/q;;;;;+2/p-2
BICHHHDSEZXKNN-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)