SML0495
Ro 25-6981 maleate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Piperidinepropanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, ( αR,βS)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), [R-(R*,S*)]-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +15 to +22°, c = 1 in methanol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[C@@H](CN1CCC(CC1)Cc2ccccc2)[C@@H](O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C22H29NO2.C4H4O4/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-,22+;/m0./s1
FYJZEHCQSUBZDY-SEELMCCHSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.