Documenti fondamentali
SML0494
Sigma-Aldrich
VU0361737
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CID-44191096, ML128, N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
film
Colore
white
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(NC(=O)c2ccccn2)ccc1Cl
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-18-12-8-9(5-6-10(12)14)16-13(17)11-4-2-3-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
ARYUXFNGXHNNDM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM) with greater than 50 fold selectivity over other mGluR subtypes. The EC50 values for human and rat mGlu4 are 240 and 110 nM, respectively, compared to greater than 10 mM for all other mGluRs.
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM).
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.