SML0379
Nodinitib-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, CID-1088438, ML130
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC2=C(N1S(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C14H13N3O2S/c1-10-6-8-11(9-7-10)20(18,19)17-13-5-3-2-4-12(13)16-14(17)15/h2-9H,1H3,(H2,15,16)
SRFABRWQVPCPRG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)