SML0319
Caramiphen hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Diethylamino)ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, Caramiphenium chloride salt, G 2747, Panparnit, Parpanil, Parpanit, Pentaphen, Pentaphene hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H27NO2.ClH/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16;/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3;1H
MUPNXGNOIBYHSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.