H5884
22(S)-Hydroxycholesterol
Sinonimo/i:
22β-Hydroxycholesterol, 5-Cholestene-3β,22(S)-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)[C@@H](O)CCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
RZPAXNJLEKLXNO-QUOSNDFLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?