SML0308
Carbazeran
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Ethyl-carbamic acid 1-(6,7-dimethoxy-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl ester, UK 31557
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥2 mg/mL at warmed
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCNC(=O)OC1CCN(CC1)c2nncc3cc(OC)c(OC)cc23
InChI
1S/C18H24N4O4/c1-4-19-18(23)26-13-5-7-22(8-6-13)17-14-10-16(25-3)15(24-2)9-12(14)11-20-21-17/h9-11,13H,4-8H2,1-3H3,(H,19,23)
QJGVXJYGDBSPSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Articoli
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.