SML0290
MLS000389544
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Methylsulfonyl)-3-nitro-benzoic acid 2-oxo-2-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)ethyl ester, MLS-389544, [2-(1-Adamantylamino)-2-oxoethyl] 4-methylsulfonyl-3-nitrobenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3
InChI
1S/C20H24N2O7S/c1-30(27,28)17-3-2-15(7-16(17)22(25)26)19(24)29-11-18(23)21-20-8-12-4-13(9-20)6-14(5-12)10-20/h2-3,7,12-14H,4-6,8-11H2,1H3,(H,21,23)
BTXTVUJWNPMQBT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.