SML0235
CDPPB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Cyano-N-1,3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O=C(Nc1cc(nn1-c2ccccc2)-c3ccccc3)c4cccc(c4)C#N
InChI
1S/C23H16N4O.H2O/c24-16-17-8-7-11-19(14-17)23(28)25-22-15-21(18-9-3-1-4-10-18)26-27(22)20-12-5-2-6-13-20;/h1-15H,(H,25,28);1H2
GZHZEGYXLNXEBV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3