SML0117
Fosphenytoin disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,5-Diphenyl-3-[(phosphonooxy)methyl]-2,4-imidazolidinedione disodium salt hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
H2O: ≥15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N2O6P.2Na.H2O/c19-14-16(12-7-3-1-4-8-12,13-9-5-2-6-10-13)17-15(20)18(14)11-24-25(21,22)23;;;/h1-10H,11H2,(H,17,20)(H2,21,22,23);;;1H2/q;2*+1;/p-2
WPAVXKKGWCHUAK-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)