SMB01009
Cedrin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
334.28
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]([C@H](C(=O)c3c1cc(c(c3O)C)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C16H14O8/c1-5-7(17)4-10-11(12(5)20)14(22)15(23)16(24-10)6-2-8(18)13(21)9(19)3-6/h2-4,15-21,23H,1H3/t15-,16+/m0/s1
NZRLODDQFPZTPM-JKSUJKDBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)