P0038
Paeoniflorin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
NSC 178886, Peoniflorin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (Paeonia Albiflora)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<3.0% water (Karl Fischer)
Colore
white
Solubilità
water: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3