Documenti fondamentali
SMB00533
Sigma-Aldrich
Haploside C
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H36O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
696.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](OC3=CC(O)=C(C(C(O)=C(C4=CC(OC)=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C3OC)O[C@@H]1COC(C)=O
InChI
1S/C31H36O18/c1-10-19(35)22(38)25(41)30(45-10)49-29-23(39)20(36)17(9-44-11(2)32)47-31(29)46-16-8-14(34)18-21(37)24(40)26(48-28(18)27(16)43-4)12-5-6-13(33)15(7-12)42-3/h5-8,10,17,19-20,22-23,25,29-31,33-36,38-41H,9H2,1-4H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,25+,29+,30-,31+/m0/s1
JGGRFKDDIGORCC-LHYXFQTCSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)