Documenti fondamentali
SMB00210
Sigma-Aldrich
Mearnsitrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1c(O)cc(cc1O)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O)cc4O2
InChI
1S/C22H22O12/c1-7-15(27)17(29)18(30)22(32-7)34-21-16(28)14-10(24)5-9(23)6-13(14)33-19(21)8-3-11(25)20(31-2)12(26)4-8/h3-7,15,17-18,22-27,29-30H,1-2H3/t7-,15-,17+,18+,22-/m0/s1
NAQNISJXKDSYJD-DHWIRCOFSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)