Key Documents
SMB00527
Sigma-Aldrich
Ilicicolin C
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
5-chloro-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(E)-3-methyl-5-[(1S,2R,6R)-1,2,6-trimethyl-3-oxocyclohexyl]pent-2-enyl]benzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H31ClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.94
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C/C(CC[C@]1(C)[C@@H](C)C(CC[C@H]1C)=O)=C\CC2=C(O)C(C=O)=C(C)C(Cl)=C2O
InChI
1S/C23H31ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,12,14,16,27-28H,7-11H2,1-5H3/b13-6+/t14-,16+,23+/m1/s1
IJEHYEVNWOYGMS-WGUBEYSISA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3